Anti-E. coli Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137967-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB137967-500
Anti-E. coli Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E. coli
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: E. coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité