Anti-RASSF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB138067-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB138067-100
Anti-RASSF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RASSF6 (Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité