Anti-TAS2R14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB138271-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB138271-100
Anti-TAS2R14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAS2R14 (taste receptor, type 2, member 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité