Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB138453-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB138453-100
Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité