Anti-14-3-3 eta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB138463-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB138463-50
Anti-14-3-3 eta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 eta (14-3-3 eta)
Clonality: monoclonal
Clone: 3G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité