Anti-Major latex allergen Hev b 5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5-11.6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB138707-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB138707-100
Anti-Major latex allergen Hev b 5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5-11.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Major latex allergen Hev b 5
Clonality: monoclonal
Clone: 5-11.6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité