Anti-MAT2B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139132-200EA 550 EUR InStock
ABCAAB139132-200
Anti-MAT2B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAT2B (methionine adenosyltransferase II, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité