Anti-PCDH7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139274-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB139274-100
Anti-PCDH7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCDH7 (protocadherin 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité