Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H9]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB139307-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB139307-100
Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase catalytic subunit gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 4H9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité