Anti-CTAG1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139339-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB139339-100
Anti-CTAG1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTAG1B (cancer/testis antigen 1B)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité