Anti-MHC Class II Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/114]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139365-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB139365-100
Anti-MHC Class II Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/114]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class II
Clonality: monoclonal
Clone: M5/114
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité