Anti-BAX Rabbit Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: T22-A]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139543-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB139543-50
Anti-BAX Rabbit Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: T22-A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAX (BCL2-associated X protein)
Clonality: monoclonal
Clone: T22-A
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité