Anti-VPS13B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139814-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB139814-100
Anti-VPS13B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VPS13B (vacuolar protein sorting 13 homolog B (yeast))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité