Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139945-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB139945-100
Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYCT1 (myc target 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité