Anti-ANG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139947-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB139947-100
Anti-ANG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANG (angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité