Anti-SELK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB139949-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB139949-100
Anti-SELK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SELK
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité