Anti-EGFL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140079-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB140079-100
Anti-EGFL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFL6 (EGF-like-domain, multiple 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité