Anti-CD82 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C33]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140238-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB140238-100
Anti-CD82 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C33]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD82 (CD82 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: C33
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité