Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140307-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB140307-100
Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase catalytic subunit gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 4G10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, African green monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité