Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140337-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB140337-100
Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 3000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité