Anti-MAP2K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140372-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB140372-100
Anti-MAP2K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K2 (mitogen-activated protein kinase kinase 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, African green monkey, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité