Anti-ADRA1D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140690-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB140690-50
Anti-ADRA1D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADRA1D (adrenoceptor alpha 1D)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: cytoplasmic domain
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité