Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140779-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB140779-100
Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR1A (Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64))
Clonality: monoclonal
Clone: 3D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité