Anti-SUCNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140795-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB140795-50
Anti-SUCNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SUCNR1 (succinate receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: cytoplasmic domain
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité