Anti-OR51E2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140907-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB140907-50
Anti-OR51E2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR51E2 (olfactory receptor, family 51, subfamily E, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité