Anti-S1PR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140932-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB140932-50
Anti-S1PR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S1PR5 (sphingosine-1-phosphate receptor 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité