Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB140951-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB140951-50
Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STEAP4 (STEAP family member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité