Anti-TAS1R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB150525-50EA 500 EUR InStock
ABCAAB150525-50
Anti-TAS1R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAS1R3 (taste receptor, type 1, member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité