Anti-CENPF Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5-50EA 595 EUR InStock
ABCAAB5-50
Anti-CENPF Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CENPF (centromere protein F, 350/400kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité