L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Fournisseur: Biotium
20032 20032-1
20032.EA 238 EUR InStock
20032. BTIU20032-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Anticorps
This conjugate is prepared by labeling F(ab’)2 fragment of goat anti-mouse IgG (H+L) with CF™555 dye. CF™ dyes offer advantages in brightness, photostability, and specificity compared to other fluorescent dyes. Orange-red fluorescent dye CF™555 (Ex/Em 555/565 nm) is brighter than Cy®3 and an excellent replacement for Alexa Fluor® 555 for antibody conjugates.
Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Cy®3 is a registered trademark of GE Healthcare.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF555
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité