L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Fournisseur: Biotium
20050 20050-1
20050.EA 300 EUR InStock
20050. 20050-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 660C Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité