Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Fournisseur: Biotium
20051-1 20051
20051-1EA 151 EUR InStock
20051-1 20051.
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Goat) (goat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 660C Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité