Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 660R)
Fournisseur: Biotium
20055 20055-1
20055.EA 289 EUR InStock
20055. 20055-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 660R)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 660R Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité