Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Fournisseur: Biotium
20071 20071-1
20071.EA 347 EUR InStock
20071. 20071-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité