Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Fournisseur: Biotium
20076 20076-1
20076.EA 347 EUR InStock
20076. 20076-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 633 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité