Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Fournisseur: Biotium
20142 20142-1
20142.EA 359 EUR InStock
20142. 20142-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Goat) (goat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 350 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité