L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Fournisseur: Biotium
20146 20146-1
20146.EA 238 EUR InStock
20146. BTIU20146-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Anticorps
This conjugate is prepared by labeling F(ab’)2 fragment of goat anti-rabbit IgG (H+L) with CF™350 dye. CF™ dyes offer advantages in brightness, photostability, and specificity compared to other fluorescent dyes. Blue fluorescent CF™350 (Ex/Em 347/448 nm) is more water-soluble, more photostable and at least 50% more fluorescent on proteins compared to the traditional blue dye AMCA.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF350
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité