Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Fournisseur: Biotium
20169 20169-1
20169.EA 359 EUR InStock
20169. 20169-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité