Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Fournisseur: Biotium
20172 20172-1
20172.EA 359 EUR InStock
20172. 20172-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité