Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Fournisseur: Biotium
20174 20174-1
20174.EA 347 EUR InStock
20174. 20174-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 633 Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité