Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 405M)
Fournisseur: Biotium
20180 20180-1
20180.EA 300 EUR InStock
20180. 20180-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 405M)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 405M Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité