Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Biotium
20187.EA 229 EUR InStock
20187. BTIU20187-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This conjugate is prepared by labeling F(ab’)2 fragment of goat anti-mouse IgG (H+L) with biotin.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité