Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Fournisseur: Biotium
20192 20192-1
20192.EA 368 EUR InStock
20192. 20192-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 680R Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité