Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Fournisseur: Biotium
20195 20195-1
20195.EA 368 EUR InStock
20195. 20195-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 680R Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité