Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Fournisseur: Biotium
20198 20198-1
20198.EA 289 EUR InStock
20198. 20198-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 350)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 350 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité