Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Fournisseur: Biotium
20200 20200-1
20200.EA 315 EUR InStock
20200. 20200-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité