Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF®488A)
Fournisseur: Biotium
20204 20204-1
20204.EA 359 EUR InStock
20204. 20204-1
Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF®488A)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Biotin (biotin)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité