L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biotium
20213 20213-1
20213.EA 385 EUR InStock
20213. 20213-1
Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Fluorescein (fluorescein)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité