Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biotium
20214 20214-1
20214.EA 385 EUR InStock
20214. 20214-1
Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Fluorescein (fluorescein)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité