Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (CF®770)
Fournisseur: Biotium
20220.EA 462 EUR InStock
20220.
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (CF®770)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: CF® 770 Dye
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité